Stampa…
(1R)-2-Fluoro-1-phenylethanamine, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32799-1G PC32799-250MG
APOSPC32799-1GEA 261 EUR
APOSPC32799-1G APOSPC32799-250MG
(1R)-2-Fluoro-1-phenylethanamine, N-BOC protected 95%
(1R)-2-Fluoro-1-phenylethanamine, N-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30378945
CAS Number: 2006287-04-1