4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluorophenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromo-1-(4-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC32797-1G
PC32797-250MG
PC32797-5G
APOSPC32797-1GEA
524
EUR
APOSPC32797-1G
APOSPC32797-250MG
APOSPC32797-5G
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluorophenacyl bromide
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluorophenacyl bromide
Formula:
C₈H₄Br₂ClFO Peso molecolare: 330,376 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28733994 CAS Number: 1805582-66-4 UN: 3261 ADR: 8,III |