Stampa…
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32795-1G PC32795-250MG
APOSPC32795-1GEA 768 EUR
APOSPC32795-1G APOSPC32795-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Peso molecolare: 288,266 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812100
CAS Number: 2379918-60-0