Stampa…
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
PC32793-1G PC32793-5G
APOSPC32793-1GEA 87.3 EUR
APOSPC32793-1G APOSPC32793-5G
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Formula: C₅H₈FN₂O₂S·CF₃O₃S
Peso molecolare: 328,262 g/mol
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31693095
CAS Number: 2179072-33-2