7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC32792-1G
PC32792-250MG
APOSPC32792-1GEA
208
EUR
APOSPC32792-1G
APOSPC32792-250MG
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula:
C₉H₄BrFO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD13187183 CAS Number: 550998-61-3 |