Stampa…
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32791-1G PC32791-250MG
APOSPC32791-1GEA 576 EUR
APOSPC32791-1G APOSPC32791-250MG
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈BrFO₃
Peso molecolare: 287,082 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812096
CAS Number: 1259929-80-0