8-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC32790-1G
PC32790-250MG
APOSPC32790-1GEA
157
EUR
APOSPC32790-1G
APOSPC32790-250MG
8-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₅FO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13187194 CAS Number: 625823-51-0 |