Stampa…
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl (2E)-3-(3-fluorophenyl)prop-2-enoate, Methyl (E)-3-(3-fluorophenyl)acrylate
PC3279-1G PC3279-250MG PC3279-5G
APOSPC3279-1GEA 29.2 EUR
APOSPC3279-1G APOSPC3279-250MG APOSPC3279-5G
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Formula: C₁₀H₉FO₂
Peso molecolare: 180,176 g/mol
Punto di ebollizione: 133…134 °C (17 mm Hg)
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784271
CAS Number: 74325-03-4