Stampa…
5-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32789-1G PC32789-250MG
APOSPC32789-1GEA 118 EUR
APOSPC32789-1G APOSPC32789-250MG
5-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
5-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅FO₄
Peso molecolare: 208,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26684685
CAS Number: 1540476-86-5