Stampa…
1-Bromo-4-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32781-1G PC32781-250MG PC32781-5G
APOSPC32781-1GEA 219 EUR
APOSPC32781-1G APOSPC32781-250MG APOSPC32781-5G
1-Bromo-4-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene 98%
1-Bromo-4-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene
Formula: C₉H₇BrF₂
Peso molecolare: 233,053 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22548234
CAS Number: 1275621-14-1