Stampa…
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32780-10G PC32780-1G PC32780-5G
APOSPC32780-10GEA 104 EUR
APOSPC32780-10G APOSPC32780-1G APOSPC32780-5G
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene
Formula: C₆H₂BrClF₂
Peso molecolare: 227,434 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00135441
CAS Number: 187929-82-4