Stampa…
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32779-1G PC32779-250MG
APOSPC32779-1GEA 72.7 EUR
APOSPC32779-1G APOSPC32779-250MG
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD25994492
CAS Number: 1557096-27-1