Stampa…
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32778-1G PC32778-250MG
APOSPC32778-1GEA 69.8 EUR
APOSPC32778-1G APOSPC32778-250MG
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD31700582
CAS Number: 1887175-94-1