Stampa…
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32777-1G PC32777-250MG
APOSPC32777-1GEA 719 EUR
APOSPC32777-1G APOSPC32777-250MG
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉FO
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD24719781
CAS Number: 1232774-27-4