Stampa…
3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32775-1G PC32775-250MG
APOSPC32775-1GEA 655 EUR
APOSPC32775-1G APOSPC32775-250MG
3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD25994495
CAS Number: 1545520-03-3