Stampa…
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32774-1G PC32774-250MG
APOSPC32774-1GEA 72.7 EUR
APOSPC32774-1G APOSPC32774-250MG
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD31700581
CAS Number: 2379918-62-2