Stampa…
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32773-1G PC32773-250MG
APOSPC32773-1GEA 36.4 EUR
APOSPC32773-1G APOSPC32773-250MG
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD24727590
CAS Number: 911817-90-8