Stampa…
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32772-1G PC32772-250MG
APOSPC32772-1GEA 62.6 EUR
APOSPC32772-1G APOSPC32772-250MG
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD31382446
CAS Number: 2379918-44-0