2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC32771-1G
PC32771-250MG
APOSPC32771-1GEA
37.7
EUR
APOSPC32771-1G
APOSPC32771-250MG
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Formula:
C₉H₉FO Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD25994499 CAS Number: 1544937-92-9 |