Stampa…
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32770-1G PC32770-250MG
APOSPC32770-1GEA 69.8 EUR
APOSPC32770-1G APOSPC32770-250MG
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD31700580
CAS Number: 2290421-25-7