Stampa…
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32766-1G PC32766-250MG
APOSPC32766-1GEA 1050 EUR
APOSPC32766-1G APOSPC32766-250MG
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate
Formula: C₈H₁₆FNO₂
Peso molecolare: 177,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30378942
CAS Number: 1187926-63-1