Stampa…
2-Fluoro-6-formylbenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Fluoro-6-formylphenyl)boronic acid, 2-Borono-3-fluorobenzaldehyde, 2-Fluoro-6-formylphenylboronic acid
PC32765-1G PC32765-5G PC32765-25G
APOSPC32765-1GEA 66.9 EUR
APOSPC32765-1G APOSPC32765-5G APOSPC32765-25G
2-Fluoro-6-formylbenzeneboronic acid
2-Fluoro-6-formylbenzeneboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
Peso molecolare: 167,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19981524
CAS Number: 1938062-31-7