Stampa…
1-Fluoro-4-methyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane di(tetrafluoroborate)
Fornitore: Apollo Scientific
PC32764-1G PC32764-5G
APOSPC32764-1GEA 328 EUR
APOSPC32764-1G APOSPC32764-5G
1-Fluoro-4-methyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane di(tetrafluoroborate)
1-Fluoro-4-methyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane di(tetrafluoroborate)
SelectFluor is a registered trademark of Air Products & Chemicals Inc.
Formula: C₇H₁₅FN₂·2BF₄
Punto di fusione: 225…231 °C
Densità: 0,85 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14156145
CAS Number: 159269-48-4
UN: 3088
ADR: 4.2,II