Stampa…
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: β-Bromo-2-methoxy-α,α,β,β-tetraflurophenetole, 1-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-2-methoxybenzene
PC32761-100G PC32761-25G PC32761-5G
APOSPC32761-100GEA 206 EUR
APOSPC32761-100G APOSPC32761-25G APOSPC32761-5G
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole
Formula: C₉H₇BrF₄O₂
Peso molecolare: 303,048 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28040491
CAS Number: 220004-17-1