Stampa…
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32759-1G PC32759-5G PC32759-250MG
APOSPC32759-1GEA 29 EUR
APOSPC32759-1G APOSPC32759-5G APOSPC32759-250MG
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11856017
CAS Number: 328956-60-1