Stampa…

3-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: (3-Fluoro-5-iodophenyl)methanol

PC32750-1G PC32750-250MG PC32750-5G
APOSPC32750-1GEA 213 EUR
APOSPC32750-1G APOSPC32750-250MG APOSPC32750-5G
3-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FIO
Peso molecolare: 252,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18396948
CAS Number: 1261837-87-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR