Stampa…
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Bromo-3-fluoro-4-iodotoluene, 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-iodobenzene
PC32738-1G PC32738-250MG PC32738-5G
APOSPC32738-1GEA 300 EUR
APOSPC32738-1G APOSPC32738-250MG APOSPC32738-5G
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFI
Peso molecolare: 314,921 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18396959
CAS Number: 1022931-83-4
UN: 3261
ADR: 8,II