Stampa…
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC32737-1G PC32737-250MG PC32737-5G
APOSPC32737-1GEA 288 EUR
APOSPC32737-1G APOSPC32737-250MG APOSPC32737-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFI
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18396958
CAS Number: 1261675-04-0
UN: 3261
ADR: 8,II