Stampa…
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2-formylphenylacetylene
PC32735-1G PC32735-250MG PC32735-5G
APOSPC32735-1GEA 292 EUR
APOSPC32735-1G APOSPC32735-250MG APOSPC32735-5G
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₅FO
Peso molecolare: 148,134 g/mol
Punto di fusione: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24674725
CAS Number: 1015731-79-9