2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₈F₃NO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26407436 CAS Number: 1589523-29-4 UN: 3261 ADR: 8,II |