2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,2'-Dibromo-5'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-one
PC32728-1G
PC32728-250MG
APOSPC32728-1GEA
466
EUR
APOSPC32728-1G
APOSPC32728-250MG
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Formula:
C₈H₅Br₂FO Peso molecolare: 295,931 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23711741 CAS Number: 1427446-94-3 UN: 3265 ADR: 8,III |