Stampa…
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-3-iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline, 2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol
PC32724-1G PC32724-250MG
APOSPC32724-1GEA 129 EUR
APOSPC32724-1G APOSPC32724-250MG
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formula: C₇H₅F₃INOS
Peso molecolare: 335,085 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25976388
CAS Number: 1448858-58-9