Stampa…
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-iodobenzene, α-Bromo-2-fluoro-6-iodotoluene
PC32721-1G PC32721-5G PC32721-25G
APOSPC32721-1GEA 212 EUR
APOSPC32721-1G APOSPC32721-5G APOSPC32721-25G
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFI
Peso molecolare: 314,921 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18396957
CAS Number: 1231747-49-1
UN: 3261
ADR: 8,II