Stampa…
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32717-1G PC32717-5G
APOSPC32717-1GEA 91.5 EUR
APOSPC32717-1G APOSPC32717-5G
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Formula: C₁₆H₁₁F₆NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11035868
CAS Number: 115975-33-2