Stampa…
3,5-Difluorophenylacetyl chloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC32715-1G PC32715-5G
APOSPC32715-1GEA 42.3 EUR
APOSPC32715-1G APOSPC32715-5G
3,5-Difluorophenylacetyl chloride 96%
3,5-Difluorophenylacetyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O
Peso molecolare: 190,575 g/mol
Punto di ebollizione: 86 °C (15 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00275597
CAS Number: 157033-24-4
UN: 3265
ADR: 8,III