Stampa…
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one
PC32714-1G PC32714-5G
APOSPC32714-1GEA 14.7 EUR
APOSPC32714-1G APOSPC32714-5G
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
Formula: C₁₁H₈F₃NO
Peso molecolare: 227,183 g/mol
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02571216
CAS Number: 318-54-7