Stampa…
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-2,2-difluoro-1-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethan-1-one
PC32713-1G PC32713-5G
APOSPC32713-1GEA 79.9 EUR
APOSPC32713-1G APOSPC32713-5G
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₉H₅ClF₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11035867
CAS Number: 219296-24-9