N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Amino-1-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Amino-4-(methylamino)benzotrifluoride
PC32696-1G
PC32696-250MG
PC32696-5G
APOSPC32696-1GEA
139
EUR
APOSPC32696-1G
APOSPC32696-250MG
APOSPC32696-5G
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formula:
C₈H₉F₃N₂ Peso molecolare: 190,166 g/mol Punto di fusione: 53…55 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01571385 CAS Number: 35203-49-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |