Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC3269-1G
PC3269-5G
APOSPC3269-1GEA
102
EUR
APOSPC3269-1G
APOSPC3269-5G
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula:
C₁₀H₇F₃N₂O₃ Punto di fusione: 201…203 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00178796 CAS Number: 144456-86-0 |