Stampa…
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32689-1G PC32689-250MG
APOSPC32689-1GEA 50.9 EUR
APOSPC32689-1G APOSPC32689-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
Formula: C₉H₉Cl₂FN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01765488
CAS Number: 680217-86-1