Stampa…
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32685-100MG PC32685-500MG
APOSPC32685-100MGEA 63.8 EUR
APOSPC32685-100MG APOSPC32685-500MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
Formula: C₁₁H₇Cl₂FN₂OS
Peso molecolare: 305,155 g/mol
Punto di fusione: 145…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01765455
CAS Number: 680217-82-7