Stampa…
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC32678-1G PC32678-250MG
APOSPC32678-1GEA 98.9 EUR
APOSPC32678-1G APOSPC32678-250MG
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
Formula: C₁₈H₁₂ClF₃N₂O
Peso molecolare: 364,749 g/mol
Punto di fusione: 95…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00833315
CAS Number: 680217-69-0