Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC32561-1G
PC32561-5G
APOSPC32561-1GEA
132
EUR
APOSPC32561-1G
APOSPC32561-5G
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Formula:
C₁₄H₁₂F₃NO₂S Punto di fusione: 37,8…40.6 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01765079 CAS Number: 680215-92-3 |