Stampa…
Ethyl perfluoroheptanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3251-100G PC3251-250G
APOSPC3251-100GEA 248 EUR
APOSPC3251-100G APOSPC3251-250G
Ethyl perfluoroheptanoate 98%
Ethyl perfluoroheptanoate
Formula: C₉H₅F₁₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039242
CAS Number: 41430-70-0
UN: 1993
ADR: 3,III