Stampa…
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32508-1G PC32508-250MG
APOSPC32508-1GEA 98.9 EUR
APOSPC32508-1G APOSPC32508-250MG
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
Formula: C₁₀H₆F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01313379
CAS Number: 260046-96-6