Stampa…
N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
Fornitore: Apollo Scientific
PC32476-1G PC32476-250MG
APOSPC32476-1GEA 98.9 EUR
APOSPC32476-1G APOSPC32476-250MG
N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
Formula: C₁₅H₁₂F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998151
CAS Number: 259251-79-1