Stampa…
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate hydrate 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3241-1G PC3241-5G
APOSPC3241-1GEA 243 EUR
APOSPC3241-1G APOSPC3241-5G
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate hydrate 99+%
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate hydrate
Nonionic surfactant
Formula: C₂₄H₁₆BF₄·Na·xH₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02183482
CAS Number: 385812-51-1