Stampa…
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
PC32363-1G PC32363-250MG
APOSPC32363-1GEA 290 EUR
APOSPC32363-1G APOSPC32363-250MG
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Formula: C₁₂H₉F₃OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01934530
CAS Number: 256488-46-7