Stampa…
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Methoxycarbonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene, Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thenoate
PC32331-1G PC32331-250MG PC32331-5G
APOSPC32331-1GEA 98.9 EUR
APOSPC32331-1G APOSPC32331-250MG APOSPC32331-5G
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₉F₃O₂S
Peso molecolare: 286,27 g/mol
Punto di ebollizione: 120…122 °C (2 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00110251
CAS Number: 237385-98-7