Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-tert-Butyl 4-(pentafluorophenyl) piperidine-1,4-dicarboxylate
Formula:
C₁₇H₁₈F₅NO₄ Peso molecolare: 395.321 g/mol Punto di fusione: 84…86.5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09879992 CAS Number: 294885-28-2 |